Merck
481041
Sigma-Aldrich
Titanium(II) oxide
powder, −325 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Titanium monoxide
About This Item
Wzór liniowy:
TiO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
deposition grade
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
wielkość cząstki
−325 mesh
ciąg SMILES
O=[Ti]
InChI
1S/O.Ti
Klucz InChI
OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Donald J Joseph et al.
PloS one, 14(10), e0223509-e0223509 (2019-10-11)
Many in vivo studies suggest that inhalational anesthetics can accelerate or prevent the progression of neuropathology and cognitive impairments in Alzheimer Disease (AD), but the synaptic mechanisms mediating these ambiguous effects are unclear. Here, we show that repeated exposures of