Merck
480991
Sigma-Aldrich
Zinc acetylacetonate hydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Bis(2,4-pentanedionato)zinc, Zn(acac)2
Wybierz wielkość
5 G
364,00 zł
25 G
1260,00 zł
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
364,00 zł
25 G
1260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Zn(C5H7O2)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.61 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166200
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
135-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Zn]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.H2O.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
Klucz InChI
KUJHAYOLESEVSA-SUKNRPLKSA-L
Zastosowanie
  • Atmospheric dielectric barrier discharge plasma synthesis of nanoporous zinc oxide films: This study utilized zinc acetylacetonate hydrate as a precursor for synthesizing nanoporous zinc oxide films, which are important in various applications, including sensors and catalysis (QR Liu et al.).
  • High-Performance Solution-Processed Amorphous InGaZnO Thin Film Transistors: Zinc acetylacetonate hydrate was used in the solution process of fabricating thin-film transistors, demonstrating its utility in electronic device fabrication (Y Xie, D Wang, HH Fong, 2018).
  • Developing conductive highly ordered zinc oxide nanorods: The chemical served as a precursor in the hydrothermal growth of zinc oxide nanorods, which are crucial for various nanotechnology applications (SS A Karim et al., 2020).
  • Beta-cyclodextrin-zinc acetylacetonate inclusion complex formation: This research explored the formation of a complex for sustainable nano-carrier applications in corrosion inhibition, highlighting the compound′s versatility in smart material applications (A Dehghani et al., 2020).
  • Nano/microstructure and optical properties of ZnO particles: Focused on the precipitation of zinc oxide particles from zinc acetylacetonate hydrate, which is significant for developing materials with specific optical properties (Ž Petrović et al., 2015).
Cechy i korzyści
Novel MOCVD precursor for the preparation of high-crystallinity (Zn,Fe)Fe2O4 films and magnetic property measurements of these films.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kilka monowarstw osadzania warstw atomowych (ALD) na powierzchniach i interfejsach do zastosowań energetycznych
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications