480428
Strontium hydrogenphosphate
99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Strontium phosphate dibasic
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.98% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤250 ppm Trace Metal Analysis
mp
>400 °C (lit.)
gęstość
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sr++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Sr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
HKSVWJWYDJQNEV-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3