Przejdź do
433608
Strontium hydroxide
94%
Synonim(y):
Strontium dihydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sr(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.63
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
242-367-1
MDL number:
Assay:
94%
Form:
powder and chunks
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
94%
form
powder and chunks
reaction suitability
core: strontium
impurities
3% SrCO3
SMILES string
O[Sr]O
InChI
1S/2H2O.Sr/h2*1H2;/q;;+2/p-2
InChI key
UUCCCPNEFXQJEL-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
415219463752415200
description
94%
description
95%
description
99.995% trace metals basis
description
98%
form
powder and chunks
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
powder
assay
94%
assay
95%
assay
99.995% trace metals basis
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
3% SrCO3
impurities
SrCO3, trace
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: strontium, reagent type: oxidant
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)