Merck
479845
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5ClFNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
245-248 °C (lit.)
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H5ClFNO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
Klucz InChI
DDGOQDDPEWYVRD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid, also known as 5-(aminosulfonyl)-2-chloro-4-fluorobenzoic acid, is an aryl fluorinated building block employed in organic synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)