Merck
479772
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
95%
Synonim(y):
(R)-(−)-4-Cyano-3-hydroxybutyratic acid, ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Beilstein:
1764513
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]25/D −5°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)