Merck
47946
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoleu-OH
≥96.0%
Synonim(y):
(S)-3-(Fmoc-amino)-5-methylhexanoic acid, Fmoc-L-β-homoleucine
Wybierz wielkość
1 G
2080,00 zł
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2080,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.44
Beilstein:
7723942
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥96.0%
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-15(12-21(24)25)23-22(26)27-13-20-18-9-5-3-7-16(18)17-8-4-6-10-19(17)20/h3-10,14-15,20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
Klucz InChI
YLVSABQQLLRFIJ-HNNXBMFYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)