Merck
479446
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)magnesium
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Mg(C5H4C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
97%
gęstość
1.912 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)