Merck
478261
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.556 (lit.)
bp
115 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
XEMUTFNBAICJEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 5-chloro-2-metylofenylu, znany również jako 4-chloro-2-izocyjanato-1-metylobenzen, jest organicznym budulcem zawierającym grupę izocyjanianową. Jego widma Ramana, widma w podczerwieni, obliczenia ab initio i teoria funkcjonału gęstości (DFT) zostały zgłoszone.
Zastosowanie
Izocyjanian 5-chloro-2-metylofenylu może być stosowany do syntezy:
  • N-(5-chloro-2-metylofenylo)-N′-(1-metyloetylo)-tiomocznik
  • N-(5-chloro-2-metylofenylo)-N′-(1-metyloetylo)-mocznik
  • 5-chloro-2-metylofenylokarbamoilowana cyklodekstryna (CD) chiralna faza stacjonarna (CSP)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuzhou Lin et al.
Journal of chromatography. A, 1406, 342-346 (2015-07-04)
In this work, two cyclodextrin (CD) chiral stationary phases (CSPs) have been developed by clicking per-4-chloro-3-methylphenylcarbamoylated mono-6(A)-azido-β-CD (CSP1) and per-5-chloro-2-methylphenylcarbamoylated mono-6(A)-azido-β-CD (CSP2) onto alkynylated silica support. The enantioslectivies of the as-obtained new CSPs have been evaluated using 29 model racemates
The vibrational spectra, assignments and ab initio/DFT analysis for 3-chloro, 4-chloro and 5-chloro-2-methylphenyl isocyanates.
Doddamani SB, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 67(1), 150-159 (2007)
Thomas J F Nieland et al.
Journal of lipid research, 48(8), 1832-1845 (2007-05-30)
Treatment of atherosclerotic disease often focuses on reducing plasma LDL-cholesterol or increasing plasma HDL-cholesterol. We examined in vitro the effects on HDL receptor [scavenger receptor class B type I (SR-BI)] activity of three classes of clinical and experimental plasma HDL-cholesterol-elevating