Próba
97%
Postać
solid
tw
83 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7NO/c13-8-12-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H
Klucz InChI
XIXJQNFTNSQTBT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3