Merck
478008
Sigma-Aldrich
N-Propylbutylamine
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3NHCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
gęstość
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCNCCC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-5-7-8-6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
CWYZDPHNAGSFQB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-propylo-butyloamina jest aminą alifatyczną. Powstaje, gdy butyloamina jest podgrzewana z 1-propanolem w obecności niklu Raneya. Zbadano jej wpływ jako szablonu kierującego porami na wielkość porów i powierzchnię mikroporowatych mieszanych tlenków metali. Opisano niektóre z jego właściwości fizycznych i termofizycznych.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Control of micropore size in supermicroporous titania-chromia system TiO2-Cr2O3.
Delouis W, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 9(11), 1136-1140 (2006)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 175-175 (2015)
Alkylation of Amines with Alcohols Catalyzed by Raney Nickel. II. Aliphatic Amines.
Rice RG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(9), 1352-1354 (1958)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 41-41 (2008)
Oh Kyung Choi et al.
Journal of hazardous materials, 403, 123636-123636 (2020-08-28)
Solvent extraction desalination (SED) is one of the liquid-liquid separation techniques that selectively uptake freshwater from high saline water, and then separate the absorbed freshwater from the solvent through temperature swing. This study evaluated the desalination performance of seven different