Merck
477818
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
56-58 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
ciąg SMILES
Brc1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-6-10(7-5-9)14-11-3-1-2-8-13-11/h4-7,11H,1-3,8H2
Klucz InChI
MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(4-bromofenoksy)tetrahydro-2H-piran to halogenowany heterocykl, który jest wykorzystywany jako budulec w syntezie organicznej.
Zastosowanie
2-(4-bromofenoksy)tetrahydro-2H-piran może być stosowany jako materiał wyjściowy w syntezie 2-(4-litiofenoksy)-tetrahydro-2H-piranu[1] i bromku 4-(tetrahydropiryloksymetylo)fenylo-magnezowego.[2]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Fast-Moving Copper-Based Molecular Shuttle: Synthesis and Dynamic Properties.
Durola F, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 15(16), 4124-4134 (2009)
End-group fidelity in nitroxide-mediated living free-radical polymerizations.
Rodlert M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 38(S1), 4749-4763 (2000)