Przejdź do
444774
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
847,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
137 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, silyl
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
InChI key
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
638153289094290823
description
97%
description
97%
description
99%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4530 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
-
bp
137 °C/25 mmHg (lit.)
bp
85 °C/1 mmHg (lit.)
bp
139 °C/739 mmHg (lit.)
bp
175 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)