Merck
47781
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Nle-OH
≥98.0%
Synonim(y):
Fmoc-D-norleucine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
Beilstein:
8227505
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0%
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
Klucz InChI
VCFCFPNRQDANPN-LJQANCHMSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)