Merck
476811
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
124-127 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
Klucz InChI
KUBBZTZQWIGHFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(1H-imidazol-1-ylo)benzoesan metylu jest pochodną imidazolu. Jest to heterocykliczny blok budulcowy stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)