Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H3NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
refractive index
n
bp
217 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, isothiocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(F)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
InChI key
DBSXNGIBAKYMSS-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate (1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene), an aryl isocyanate, can be prepared from difluoroaniline. 1H-[1,2,4]triazole-3,5-diamine undergoes acylation with 2,6-difluorophenyl isothiocyanate to form the corresponding 1-acyl-1H-[1,2,4]triazole-3,5-diamine.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?