Merck
476285
Sigma-Aldrich
2,2′,5,5′-Tetrachlorobenzidine
85%
About This Item
Wzór liniowy:
[-C6H2(Cl)2-4-NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
85%
zanieczyszczenia
<15% water
mp
135-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(N)cc2Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)