Merck
47536
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nε-trifluoroacetyl-L-lysine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23F3N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.43
Beilstein:
9526814
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥96.0% (HPLC)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H23F3N2O5/c24-23(25,26)21(31)27-12-6-5-11-19(20(29)30)28-22(32)33-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t19-/m0/s1
Klucz InChI
ZVLMWTPNDXNXSZ-IBGZPJMESA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)