Merck
474932
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.67 (lit.)
bp
145-147 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
Klucz InChI
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate, an isothiocyanate derivative, is also referred to as 1,4-dichloro-2-isothiocyanatobenzene. Its enthalpy of vaporization at boiling point (536.82K) has been reported to be 47.433kjoule/mol.[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 535-535 (2014)
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use