Przejdź do
776491
1H,1H-Perfluorooctyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 96%
Synonim(y):
1,1-Dihydroperfluorooctyl methacrylate, 1H,1H-Pentadecafluorooctyl methacrylate, 1H,H-Pentadecafluoro-1-octyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octyl methacrylate, Methacrylic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, Nyebar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7F15O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-509-1
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
contains
MEHQ as inhibitor
density
1.574 g/mL at 25 °C
functional group
ester, fluoro, methacrylate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F15O2/c1-4(2)5(28)29-3-6(13,14)7(15,16)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)27/h1,3H2,2H3
InChI key
RUEKTOVLVIXOHT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS00288347448772956
description
contains MEHQ as inhibitor, 96%
description
AldrichCPR
description
contains 100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
96%
assay
-
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.574 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
methacrylate, fluoro, ester
functional group
fluoro, amine
functional group
-
functional group
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
108.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)