Merck
47430
Sigma-Aldrich
Fmoc-Homophe-OH
≥98.0%
Synonim(y):
(S)-2-(Fmoc-amino)-4-phenylbutyric acid, Fmoc-L-homophenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.45
Beilstein:
4847669
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0%
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c27-24(28)23(15-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katlyn A Fleming et al.
ACS chemical neuroscience, 9(5), 1141-1151 (2018-01-25)
The melanocortin system has five receptors, and antagonists of the central melanocortin receptors (MC3R, MC4R) are postulated to be viable therapeutics for disorders of negative energy balance such as anorexia, cachexia, and failure to thrive. Agouti-related protein (AGRP) is an