Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł 330,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
330,00 zł
Cena katalogowa440,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥97.0%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(I)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20INO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description ≥98.0% | description 98% | description ≥97% (HPLC) |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group carboxylic acid, Fmoc, amine | functional group Fmoc |
| assay ≥97.0% | assay ≥98.0% | assay 98% | assay ≥97% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: C-H Activation, reagent type: ligand | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?