Merck
47384
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-prolinol
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-1-Fmoc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.39
Beilstein:
8789847
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H21NO3/c22-12-14-6-5-11-21(14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,14,19,22H,5-6,11-13H2/t14-/m0/s1
Klucz InChI
HJUXXCOVGMCKQL-AWEZNQCLSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3