Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł 253,50 zł |
Informacje o tej pozycji
253,50 zł
Cena katalogowa338,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −30.5±1.5°, c = 1% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
255-263 °C (dec.) (lit.), ~260 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChI key
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description ≥98% | description - | description reagent grade, ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| mp ~260 °C (dec.), 255-263 °C (dec.) (lit.) | mp 275-277 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 280-285 °C (dec.) (lit.) |
| optical activity [α]20/D −30.5±1.5°, c = 1% in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) cell analysis |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?