Merck
473170
Sigma-Aldrich
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt
96%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CONHCH2CH2CH2N(CH3)2(CH2)3SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H24N2O4S/c1-11(2)12(15)13-7-5-8-14(3,4)9-6-10-19(16,17)18/h1,5-10H2,2-4H3,(H-,13,15,16,17,18)
Klucz InChI
OIETYYKGJGVJFT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)