Merck
47314
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.48
Beilstein:
7052264
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0% (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H27NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,16,21-22H,1-3,8-9,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
Klucz InChI
HIJAUEZBPWTKIV-QFIPXVFZSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)