Kluczowe dokumenty
473073
Methyl (S)-(−)-3-hydroxy-5-oxo-1-cyclopentene-1-heptanoate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −10.4°, c = 1 in chloroform
czystość optyczna
ee: 97% (HPLC)
mp
59-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCCCC1=C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C13H20O4/c1-17-13(16)7-5-3-2-4-6-10-8-11(14)9-12(10)15/h8,11,14H,2-7,9H2,1H3/t11-/m1/s1
Klucz InChI
PQKUWAVOSCVDCT-LLVKDONJSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)