Merck
472026
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl fluoroformate
≥90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15FO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.23
Beilstein:
3590131
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥90%
Postać
solid
mp
30-32 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(=O)OC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15FO2/c12-10(13)14-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
Klucz InChI
PNLZKVOKOVFGMZ-KJZNFTALSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges