Merck
472239
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
43 °C/4.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F3NO/c8-4-1-2-5(11-3-12)7(10)6(4)9/h1-2H
Klucz InChI
LSKOUPSEWMJCEP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 2,3,4-trifluorofenylu jest arylowym fluorowanym budulcem.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals null
Hermecz I, et al.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 54 (1992)