Merck
471925
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(3,5-Difluorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
Wybierz wielkość
25 G
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
210-217 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Klucz InChI
QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of honokiol analogs as angiogenesis inhibitors
  • Homo-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)