Merck
471135
Sigma-Aldrich
D-Lactal
97%
Synonim(y):
1,5-Anhydro-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-arabinohex-1-enitol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +26.5°, c = 1 in H2O
mp
196-199 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O9/c13-3-6-8(16)9(17)10(18)12(20-6)21-11-5(15)1-2-19-7(11)4-14/h1-2,5-18H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12+/m1/s1
Klucz InChI
HNXRLRRQDUXQEE-ALURDMBKSA-N
Zastosowanie
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)