Merck
473596
Sigma-Aldrich
5-Methyl-4-nitroimidazole
98%
Wybierz wielkość
5 G
392,00 zł
392,00 zł
Cena katalogowa560,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
392,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
392,00 zł
Cena katalogowa560,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
249 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Cc1[nH]cnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-4(7(8)9)6-2-5-3/h2H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
WSYOWIMKNNMEMZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
5-Metylo-4-nitroimidazol, pochodna imidazolu, jest heterocyklicznym kwasem NH.[1] Zbadano jego nitrowanie w obecności bezwodnika octowego / lodowatego kwasu octowego.[2]
Zastosowanie
5-Metylo-4-nitroimidazol może być stosowany w następujących przypadkach:
  • Do wychwytywania reaktywnego półproduktu 1:1 powstającego podczas reakcji trifenylofosfiny z dibenzoiloacetylenem.[1]
  • Jako odczynnik wyjściowy w syntezie pochodnych pirazolu.[3]
  • Wytwarzanie zeolitycznych struktur imidazolanowych (ZIF).[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
1, 4-Dinitroimidazole and derivatives. Structure and thermal rearrangement.
Grimmett MR, et al.
Australian Journal of Chemistry, 42(8), 1281-1289 (1989)
Reaction between heterocyclic NH-acids and dibenzoylacetylene in the presence of triphenylphosphine. Simple synthesis of 1-(3-furyl)-1H-imidazole derivatives.
Yavari I, et al.
Tetrahedron Letters, 43(51), 9449-9452 (2002)
Synthesis, metabolism and structure-mutagenicity relationships of novel 4-nitro-(imidazoles and pyrazoles) in Salmonella typhimurium.
Hrelia P, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 397(2), 293-301 (1998)
Stéphane Diring et al.
Nature communications, 4, 2684-2684 (2013-10-26)
Functional cellular substrates for localized cell stimulation by small molecules provide an opportunity to control and monitor cell signalling networks chemically in time and space. However, despite improvements in the controlled delivery of bioactive compounds, the precise localization of gaseous