Merck
470139
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)aniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHOC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
tw
231 °C (lit.)
gęstość
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-5(10)2-4-6/h1-4,7H,10H2
Klucz InChI
NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup