Merck
469823
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) acrylate
average Mn ~375
Synonim(y):
Poly(polyethylene glycol acrylate)
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
masa cząsteczkowa
average Mn ~375
zawiera
1,000-1,500 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
lepkość
42 cSt(25 °C)(lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Klucz InChI
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)