Merck
469459
Sigma-Aldrich
Boc-D-valinol
98%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-valinol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]23/D +23°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
tw
218 °C
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
OOQRRYDVICNJGC-QMMMGPOBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)