Przejdź do
444413
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valinol
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
optical activity
[α]23/D −23°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
InChI key
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Application
Starting material for the synthesis of enantiopure homo-β-amino acids. Used in the efficient synthesis of enantiopure tetrahydroisoquinolines. Intermediate in the one-pot conversion of amino acid carbamates to N-derivatized 2-oxazolidinones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
738158467154302767
description
96%
description
96%
description
97%
description
96%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
96%
assay
96%
assay
97%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]23/D −23°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform
optical activity
[α]19/D −49.5°, c = 5 in methanol
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
bp
208 °C (lit.)
bp
-
bp
214 °C (lit.)
bp
67-69 °C/12 mmHg (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)