Merck
466433
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-1-cyclopentene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C5H7COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 466433, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
bp
70 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h4H,2-3,5H2,1H3
Klucz InChI
SLNPSLWTEUJUGY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Acetylo-1-cyklopenten jest cyklicznym alkenem.[1] Jego enolan litu ulega pośredniczonej przez Brooka rearanżacji [3+4] annulacji z 3-alkilo-3-haloakryloilosilanami, dając pochodne tricyklo[5.3.0.01,4]dekenonu.[1] Opisano asymetryczną utleniającą reakcję Hecka 1-acetylo-1-cyklopentenu w obecności liganda Pd.[2]
Zastosowanie
1-acetylo-1-cyklopenten może być stosowany do otrzymywania następujących allenylocykloalkanów:
  • 1-winylidenyl-2-[4-(trimetylosililo)-3-butynylo]-cyklopentan[3]
  • 1-winylidenyl-2-(3-butynylo)-cyklopentan[3]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B Green et al.
Steroids, 59(8), 479-484 (1994-08-01)
The addition of diphenylnitrilimine and C-o-chlorodiphenylnitrilimine to 3 beta-hydroxyandrost-5,16-diene (3b) produced a 1/1 ratio of regioisomeric, 1,3-diaryl-2-pyrazolines (6a, 7a and 6b, 7b), whereas the addition of N-o-chlorodiphenylnitrilimine gave a 5/1 ratio in favor of the [17 alpha, 16 alpha-d] regioisomer
Facile Construction of a Tricyclo [5.3. 0.01, 4] decenone Ring System by the Brook Rearrangement-Mediated [3+4] Annulation.
Takeda K and Ohtani Y.
Organic Letters, 1(4), 677-680 (1999)
An intramolecular allenic [2+ 2+ 1] cycloaddition.
Brummond KM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(9), 6535-6545 (1998)
Kyung Soo Yoo et al.
The Journal of organic chemistry, 75(1), 95-101 (2009-12-04)
Chiral dimeric tridentate NHC-amidate-alkoxide palladium(II) complexes, 3a and 3b, effected oxidative boron Heck-type reactions of aryl boronic acids with both acyclic and cyclic alkenes at room temperature to afford the corresponding coupling products with high enantioselectivities. The high degree of