463043
Disilane
electronic grade
Synonim(y):
Disilicane, Disilicoethane, Disilicon hexahydride, Silicoethane, Silicon hydride (Si2 H6 )
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
electronic grade
Próba
≥99.998% chemical purity basis
Postać
gas
zanieczyszczenia
≤50 ppm Higher silanes
<0.2 ppm Chlorosilanes
<1 ppm Argon (Ar) + Oxygen (O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<1 ppm Nitrogen (N2)
<1 ppm THC
<1 ppm Water
<5 ppm Siloxanes
tw
−14.5 °C (lit.)
mp
−132.6 °C (lit.)
temp. przejścia
critical temperature 150.9 °C
ciąg SMILES
[SiH3][SiH3]
InChI
1S/H6Si2/c1-2/h1-2H3
Klucz InChI
PZPGRFITIJYNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1B - Press. Gas Liquefied gas - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Produkty
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.