Merck
460761
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol-d2)
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
O(CH2CH2OD)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % D
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]OCCOCCO[2H]
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i5D,6D
Klucz InChI
MTHSVFCYNBDYFN-KCZCTXNHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)