Merck
460516
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
96%
Wybierz wielkość
1 G
284,00 zł
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
284,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]23/D +14°, neat
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)C[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
ZAJNMXDBJKCCAT-RXMQYKEDSA-N
Zastosowanie
Etylo(R)-(+)-4-chloro-3-hydroksymaślan jest chiralnym blokiem budulcowym, który można wykorzystać:
  • Do przygotowania stannanu allilu, prekursora do całkowitej syntezy makrolidu iriomotiolidu-1b.[1]
  • Jako materiał wyjściowy do syntezy chiralnego fragmentu g-αminokwasu, który z kolei jest wykorzystywany do przygotowania środka immunosupresyjnego FR252921.[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Domino 10-Step Total Synthesis of FR252921 and Its Analogues, Complex Macrocyclic Immunosuppressants
Chen Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(35), 13772-13777 (2019)
Enantioselective total synthesis of the proposed structure of macrolide iriomoteolide-1b
Ye Z, et al.
Tetrahedron, 67(33), 5979-5989 (2011)