Merck
459933
Sigma-Aldrich
Z-D-Phenylalaninol
97%
Synonim(y):
(R)-(+)-2-(Carbobenzyloxyamino)-3-phenyl-1-propanol, (R)-2-(Z-Amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(Carbobenzyloxy)-D-phenylalaninol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.34
Beilstein:
2221968
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +30°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
92-95 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m1/s1
Klucz InChI
WPOFMMJJCPZPAO-MRXNPFEDSA-N
Zastosowanie
Employed in the synthesis of biochemically active compounds. For references, see Aldrichimica Acta .
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)