Kluczowe dokumenty
459550
4′-Methyl-2-biphenylcarboxylic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
146-148 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Klucz InChI
ZSTUEICKYWFYIC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4′-metylo-2-bifenylokarboksylowy (kwas 4′-metylobifenylo-2-karboksylowy) można zsyntetyzować w reakcji 4′-metylobifenylo-2-karbonitrylu z metanolem i 30% roztworem NaOH. Jego struktura krystaliczna została scharakteryzowana przez centrosymetryczne dimery z wiązaniami wodorowymi.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Yoh Takekuma et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 19(4), 511-519 (2017-01-07)
Storage under high temperature and humid conditions has been reported to decrease the dissolution rate for some kinds of tablets containing polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) as a disintegrant. The aim of this study was to elucidate the properties of pharmaceutical formulations with
4'-Methylbiphenyl-2-carboxylic acid.
Narasegowda RS, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(4), 939-940 (2005)