Merck
457345
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dichloro-5′-fluoroacetophenone
90%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(F)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
gęstość
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhongguo Yiyao Gongye Zazhi, 25, 296-296 (1994)
D T Chu et al.
Journal of medicinal chemistry, 28(11), 1558-1564 (1985-11-01)
A series of novel arylfluoroquinolones has been prepared. These derivatives are characterized by having a fluorine atom at the 6-position, substituted amino groups at the 7-position, and substituted phenyl groups at the 1-position. Structure-activity relationship (SAR) studies indicate that the
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25, 927-927 (1988)
B S Holla et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 56(8), 565-570 (2001-10-17)
A series of 7-arylidene-6-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)-3-substituted-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiadiazines (3) were prepared by the condensation of 4-amino-5-mercapto-3-substituted-1,2,4-triazoles (1) and 3-aryl-1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)-2-bromo-2-propen-1-one (2). An alternative route for the synthesis of the title compound 3 has been described. The newly synthesised compounds were characterised on the basis of
Eco-friendly synthesis of fluorine-containing pyrazoline derivatives over potassium carbonate.
Patel VM and Desai KR.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 123-129 (2004)