456713
(DHQD)2AQN
95%
Synonim(y):
Hydroquinidine (anthraquinone-1,4-diyl) diether
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D -498°
mp
165 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](Oc3ccc(O[C@H](C4CC5CCN4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8C(=O)c9ccccc9C(=O)c38)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C54H56N4O6/c1-5-31-29-57-23-19-33(31)25-45(57)53(39-17-21-55-43-13-11-35(61-3)27-41(39)43)63-47-15-16-48(50-49(47)51(59)37-9-7-8-10-38(37)52(50)60)64-54(46-26-34-20-24-58(46)30-32(34)6-2)40-18-22-56-44-14-12-36(62-4)28-42(40)44/h7-18,21-22,27-28,31-34,45-46,53-54H,5-6,19-20,23-26,29-30H2,1-4H3/t31-,32-,33+,34+,45-,46-,53+,54+/m1/s1
Klucz InChI
ARCFYUDCVYJQRN-ZPCQJLRDSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Catalyze the asymmetric cyanation of ketones to form tertiary cyanohydrin carbonates.
- Facilitate the asymmetric ring opening of terminal N-nosylaziridines with trimethylsilyl cyanide.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
Asymetryczna kataliza przeniesienia fazy oferuje ekologiczne alternatywy syntetyczne z wykorzystaniem chiralnych organokatalizatorów.
Powiązane treści
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.