Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 444,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.43
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −138°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
reaction type: phase-transfer
mp
190 °C (dec.) (lit.)
InChI key
UUVFTQCFSNVLGV-SPTWEYDNSA-M
General description
N-Benzylcinchonidinium bromide is a chiral phase-transfer catalyst (PTC).
Application
N-Benzylcinchonidinium bromide (BCDBr) can be used:
- To prepare various 4-(bromomethyl)benzenesulfonamides, which are employed as catalysts for asymmetric benzylation reactions.
- As a phase transfer catalyst in the synthesis of organogelators via Michael addition reaction.
- To catalyze the enantioselective alkylation of tert-butyl glycinate-benzophenone Schiff base furnishing the corresponding chiral α-amino acid.
- To resolve symmetric biaryldiols via formation of inclusion complex with diols.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description - | description 97% |
| reaction suitability reaction type: phase-transfer | reaction suitability reaction type: phase-transfer | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay 97% | assay 98% | assay - | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 256 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| optical activity [α]20/D −138°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D +169°, c = 0.4 in H2O | optical activity - | optical activity - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?