Przejdź do
418951
(DHQD)2Pyr
97%
Synonim(y):
Hydroquinidine-2,5-diphenyl-4,6-pyrimidinediyl diether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
876,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H60N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
881.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
876,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −390°, c = 1.2 in methanol
manufacturer/tradename
ECACC
mp
247-250 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](Oc3nc(nc(O[C@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c3-c8ccccc8)-c9ccccc9)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C56H60N6O4/c1-5-35-33-61-27-23-39(35)29-49(61)52(43-21-25-57-47-19-17-41(63-3)31-45(43)47)65-55-51(37-13-9-7-10-14-37)56(60-54(59-55)38-15-11-8-12-16-38)66-53(50-30-40-24-28-62(50)34-36(40)6-2)44-22-26-58-48-20-18-42(64-4)32-46(44)48/h7-22,25-26,31-32,35-36,39-40,49-50,52-53H,5-6,23-24,27-30,33-34H2,1-4H3/t35-,36-,39-,40-,49+,50+,52-,53-/m0/s1
InChI key
SWKRDCRSJPRVNF-DOGDSVMGSA-N
Application
(DHQD)2Pyr may be used:
  • To catalyze the enantioselective allylic amination of alkylidene cyanoacetates with dialkyl azodicarboxylates.
  • To prepare 10(R),11-Dihydroxydihydroquinine and 10(S),11-dihydroxydihydroquinine via the Sharpless catalytic asymmetric dihydroxylation.
  • In the total synthesis of okadaic acid, a protein phosphatase inhibitor.
Legal Information
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A50401A50606392731
description
97%
description
98%
description
97%
description
≥95%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
≥95%
functional group
phenyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
optical activity
[α]20/D −390°, c = 1.2 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]22/D −262°, c = 1.2 in methanol
mp
247-250 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
≥360 °C (lit.)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
ECACC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)