Merck
456500
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxybutyrate
98%
Wybierz wielkość
25 ML
479,50 zł
479,50 zł
Cena katalogowa959,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
479,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2)3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
479,50 zł
Cena katalogowa959,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
162-164 °C/767 mmHg (lit.)
gęstość
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
COCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-8-5-3-4-6(7)9-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
VHDGWXQBVWAMJA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carlos Alemán et al.
The Journal of organic chemistry, 70(19), 7731-7736 (2005-09-10)
[structure: see text] A systematic conformational study of omega-methoxy methyl esters, CH(3)O-(CH2)n-COO-CH3 with n = 3 and 4, has been performed using quantum mechanical calculations at the MP2 level. Calculations have been carried out in both gas phase and chloroform
Maria Cammenberg et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(11), 1745-1749 (2006-09-23)
One of the commercial methods for preparing enantiopure amines is lipase-catalyzed kinetic resolution, although lipases catalyze aminolysis with only low activity. Interestingly, in 1997 Balkenhohl et al. used ethyl methoxyacetate instead of ethyl butyrate as an acylation reagent for the