Merck
456403
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
97%
Synonim(y):
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26Br2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
tw
135 °C/2.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C16H26Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h13H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Conducting polymer precursor.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
Produkty
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.