Merck
493678
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
98%
Synonim(y):
Decamethylcobaltocenium hexafluorophosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30CoF6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
305 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Co+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Co.F6P/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;1-7(2,3,4,5)6/h2*1-5H3;;/q;;+1;-1
Klucz InChI
ILKSSYYMFRGBHO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Spontaneous assembly of titanium and gallium bis(dihydroxybenzamido)naphthalene supramolecular tetranuclear cluster complexes
  • Preparation of cobaltocenium nickel bisdithiolene complexes
  • Metathesis reaction with potassium biphenoxide
  • Nucleophilic addition and single-electron reduction reactions
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges