Merck
456381
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
97%
Synonim(y):
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22Br2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
tw
168-170 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C14H22Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13(15)17-14(12)16/h11H,2-10H2,1H3
Klucz InChI
CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Conducting polymer precursor.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
Produkty
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.